Learn More
1,1,1-Trifluor-2-butanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343806 5 g 5 Gramm
11333806 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16868.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 381-88-4 | C4H5F3O | 126.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381-88-4
Summenformel C4H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 126.08
MDL-Nummer MFCD00190641
InChI-Schlüssel QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2-butanone, 1,1,1-trifluorobutane-2-one, 2-butanone, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoromethyl ethyl ketone, trifluoro-2-butanone, acmc-20ap8w, trifluoromethylethylketone, ethyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl ethyl ketone, 1,1-trifluoro-2-butanone
PubChem CID 238288
IUPAC-Name 1,1,1-trifluorobutan-2-one
SMILES CCC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Dichte 0.929
Siedepunkt 44°C to 45°C
Flammpunkt −17°C (1°F)
Brechungsindex 1.307
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1702220
Formelmasse 126.08
Reinheit (%) 96%