Learn More
1,1,1-Trifluor-2-butanon, TRC
Artikelnummer. 30456006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456006 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456006 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3818801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
CAS 381-88-4
Summenformel C4H5F3O
Menge 1 g
Synonym Ethyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 42602
InChI-Formel InChI=1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
SMILES CCC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluorbutan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 126.08
Formelmasse 126.0292