Learn More
1,1,1-Trifluor-2-iodethan, TRC
Artikelnummer. 30456083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456083 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7904001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
CAS 353-83-3
Summenformel C2H2F3I
Menge 1 g
Synonym 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoro-1-iodoethane, 2,2,2-Trifluoroethyl Iodide, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
InChI-Formel InChI=1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
SMILES FC(F)(F)CI
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluoro-2-Iodoethan
Molekulargewicht (g/mol) 209.94
Formelmasse 209.9153