Learn More
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363796
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11363796 1 g 1 Gramm
11373796 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11363796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16851.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 350-92-5 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 350-92-5
Summenformel C9H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 188.149
MDL-Nummer MFCD00068171
InChI-Schlüssel IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-trifluoro-3-phenylacetone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl, acmc-20amz1, trifluoromethylbenzyl ketone, benzyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl benzyl ketone, ksc227m3d
PubChem CID 222958
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-3 -Phenylpropan-2-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Dichte 1.22
Siedepunkt 51°C to 52°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.447
Menge 1 g
Beilstein 2614467
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) 97%