Learn More
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10627221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10627221
Marke: Thermo Scientific Acros 421760250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
CAS 30984-28-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 61°C (48.0 mmHg)
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H9F3O2
Strukturformel CF3COCH2COCH(CH3)2
Brechungsindex 1.4005 to 1.4025
MDL-Nummer MFCD00045106
Menge 25 g
Synonym 1,1,1-trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione, trifluoroacetyl isobutyrylmethane, 2,4-hexanedione, 1,1,1-trifluoro-5-methyl, 5-methyl-1,1,1-trifluoro-2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione,1,1,1-trifluoro-5-methyl, tos-bb-0654, 2,4-dioxo-5-methyl-1,1,1-trifluorohexane, 5-methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
InChI-Schlüssel QDJWKASBKAMIDF-ZZXKWVIFSA-N
SMILES CC(C)C(=O)\C=C(\O)C(F)(F)F
IUPAC-Name (4E)-6,6,6-trifluoro-5-hydroxy-2-methylhex-4-en-3-one
Molekulargewicht (g/mol) 182.14
PubChem CID 160191
Formelmasse 182.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.