Learn More
1,1,1-Trifluoraceton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420054 100 g 100 Gramm
11410054 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420054 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13556.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 421-50-1 | C3H3F3O | 112.051 g/mol
1,1,1-Trifluoroacetone is used in a synthesis of 2-trifluoromethyl-7-azaindoles starting with 2,6-dihalopyridines. The derived chiral imine was used to prepare enantiopure α-trifluoromethyl alanines and diamines via a Strecker reaction followed by either nitrile hydrolysis or reduction. And also used as a useful molecule in synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1-Trifluoraceton wird in einer Synthese von 2-Trifluormethyl-7-Azaindoles verwendet, die mit 2,6-Dihalopyridinen beginnt. Das abgeleitete chirale Imin wurde verwendet, um Enantiopure α-Trifluormethyl-Alanine und Diamine über eine Strecker-Reaktion vorzubereiten, gefolgt von Nitrilhydrolyse oder Reduktion. Wird auch als nützliches Molekül in Synthesereaktionen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 421-50-1
Summenformel C3H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 112.051
MDL-Nummer MFCD00000423
InChI-Schlüssel FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
PubChem CID 9871
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluorpropan-2-on
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoroacetone
Schmelzpunkt <-78°C
Dichte 1.252
Siedepunkt 21°C to 24°C
Flammpunkt −31°C (−24°F)
Geruch Chloroform-like
Brechungsindex 1.3
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1748614
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 112.05
Reinheit (%) 95%