Learn More
1,1,1-Trifluoropentan-2,4-Dion, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione |
| CAS | 367-57-7 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Dichte | 1.2700g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C5H5F3O2 |
| Strukturformel | CH3COCH2COCF3 |
| MDL-Nummer | MFCD00000427 |
| Menge | 1 g |
| Mehr anzeigen |