Learn More
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, TRC
Artikelnummer. 30135870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
Packungsgröße:
50 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135870 500 g 500 Gramm
17962645 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135870 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT876340500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-99-6
Molekulargewicht (g/mol) 134.17
IUPAC-Name 2-Ethyl-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane
Summenformel C6 H14 O3
Menge 500 g
Synonym 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane, 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol, 2-(Hydroxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propanediol, 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol, Addolink TR, Ethriol, Ethyltrimethylolmethane, Ettriol, NSC 3576, Propane, 1,1,1-tris(hydroxymethyl)-, RC Crosslinker TR, T 0480, TMP, TMP (alcohol), Trimethylolpropane, Tris(hydroxymethyl)propane
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Formelmasse 134.0943