Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-196239 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Kilogramm
2.50 Liter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10033350
Marke: Thermo Scientific Acros 271070025
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 79-34-5
MDL-Nummer MFCD00000848
InChI-Schlüssel QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachlorethan
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Namenshinweis 98.5%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -43.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 147.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H2Cl4
Strukturformel Cl2CHCHCl2
Brechungsindex 1.4930 to 1.4950
Menge 100 mL
Beilstein 01, 86
Merck Index 15, 9334
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3 g/100mL (25°C). Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, benzene, ether,, petroleum ether, carbon tetrachloride, chloroform,, carbon disulfide, dimethylformamide and oils, soluble in acetone
Molekulargewicht (g/mol) 167.85
Viskosität 1.7 mPa.s (28°C)
Formelmasse 167.85
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Flüssigkeit