Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331607 100 g 100 Gramm
11321607 25 g 25 Gramm
11341607 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11331607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04489.22
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167.838 g/mol
1,1,2,2-Tetrachloroethane is used in the preparation of organic chemicals, as a solvent for fats, oils, waxes, resins, cellulose acetate and in certain types of Friedel-Crafts reactions. It is also used to make paints, varnishes, rust removers and other chlorinated hydrocarbons with two carbon atoms. It is utilized in the determination of theobromine in cacao. It is also used as an immersion fluid in crystallography. Further, it is used as an alcohol denaturant, fumigant, dry cleaning agent, in photographic film. In addition to this, it is used as an intermediate in the industrial production of trichloroethylene, tetrachloroethylene and1,2-dichloroethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,2,2-Tetrachlorethan wird bei der Herstellung organischer Chemikalien, als Lösungsmittel für Fette, Öle, Wachse, Harze, Celluloseacetat und bei bestimmten Arten von Friedel-Crafts-Reaktionen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Farben, Lacken, Rostentfernern und anderen chlorierten Kohlenwasserstoffen mit zwei Kohlenstoffatomen verwendet. Es wird bei der Bestimmung von Theobromin in Kakao eingesetzt. Es wird auch als Immersionsflüssigkeit in der Kristallographie verwendet. Darüber hinaus wird es als Alkohol-Vergällungsmittel, Räuchermittel, Trockenreinigungsmittel und in fotografischen Filmen verwendet. Außerdem wird es als Zwischenprodukt in der industriellen Produktion von Trichlorethylen, Tetrachlorethylen und1,2-Dichlorethylen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol, Ethanol, Chloroform und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Natrium, Natriumoxiden, starken Basen, Kalium, Nitraten, 2,4-Dinitrophenyldisulfid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-34-5
Summenformel C2H2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 167.838
MDL-Nummer MFCD00000848
InChI-Schlüssel QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachlorethan
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 1.596
Siedepunkt 142°C to 146°C
Strukturformel Cl2CHCHCl2
Brechungsindex 1.4935
Menge 100 g
UN-Nummer UN1702
Beilstein 969206
Merck Index 14,9189
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol,ethanol,chloroform and acetone.
Formelmasse 167.85
Reinheit (%) ≥98%