Learn More
Methylenchlorid-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 99,5 Atom-% D, verpackt in 0,75 ml Ampullen, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
| Dichte | 1,6100 g/mL |
| Brechungsindex | 1,4924 |
| Relative Dichte | 1,61 |
| Menge | 7,5 ml |
| CAS | 33685-54-0 |
| Siedepunkt | 146,0 °C |
| Summenformel | C2H2Cl4 |
| Strukturformel | (Cl2CD)2 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, chloroform, benzene and alcohols |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrachloro-[1,2-2H2]ethane