Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
| CAS | 33685-54-0 |
| Summenformel | C2 D2 Cl4 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D |
| SMILES | [2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-Dideuterioethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.86 |
| Formelmasse | 167.9036 |