Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan, Reagenzienqualität, ≥98.0 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| Schmelzpunkt | -43°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.586g/mL at 25°C |
| Siedepunkt | 147°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CHCl2CHCl2 |
| Brechungsindex | n20/D 1.494(lit.) |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN1702 |
| Mehr anzeigen |