Learn More
1,1,2,2-Tetrahydroperfluordecanol, TRC
Artikelnummer. 30006034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006034 5 g 5 Gramm
30004122 25 g 25 Gramm
17944755 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30006034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2943005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 678-39-7
Summenformel C10 H5 F17 O
Molekulargewicht (g/mol) 464.12
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, (Perfluorooctyl)ethanol, 1,1,2,2-Tetrahydroheptadecafluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanol, 1H,1H,2H,2H-Tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethyl alcohol, 8-2 Fluorotelomer alcohol, 8-2 Telomer B alcohol, 8:2 FTOH, A 1820, C 1820, Daikin A 1820, Fluowet EA 800, PFA 8, β-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, (Perfluorooctyl)ethanol, 1,1,2,2-Tetrahydroheptadecafluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanol, 1H,1H,2H,2H-Tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethyl alcohol, 8-2 Fluorotelomer alcohol, 8-2 Telomer B alcohol, 8:2 FTOH, A 1820, C 1820, Daikin A 1820, Fluowet EA 800, PFA 8, β-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, PFC, 8:2 Fluorotelomer Alcohol
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecan-1-ol
SMILES OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2H-Perfluoro-1-decanol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H5F17O/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h28H,1-2H2
Formelmasse 464.0069