Learn More
1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482110
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482110 1 g 1 Gramm
11492110 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482110 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28705.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1145-98-8 | C16H22Si2 | 270.522 g/mol
Dimethylphenylsilane was catalytically dehydrogenated and condensed in the presence of platinum complexes to give 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl-disilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylphenylsilan wurde katalytisch dehydriert und in Gegenwart von Platinkomplexen kondensiert, um 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl-disilan zu liefern.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1145-98-8
Summenformel C16H22Si2
Molekulargewicht (g/mol) 270.522
MDL-Nummer MFCD00054786
InChI-Schlüssel IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane
PubChem CID 136916
IUPAC-Name [Dimethyl(phenyl)silyl]-dimethyl-phenylsilan
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Siedepunkt 111°CC
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 270.52
Reinheit (%) 97%