Learn More
1,1,2,2-Tetramethylcyclopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495726 5 g 5 Gramm
11405736 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20809.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4127-47-3 | Molecular Formula: C7H14 | Molecular Weight: 98.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4127-47-3
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00060790
InChI-Schlüssel JCHUCGKEGUAHEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl, acmc-209jjk, jchucgkeguaheh-uhfffaoysa, 1,1,2,2-tetramethyl cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl-cyclopropane
PubChem CID 77778
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetramethylcyclopropan
SMILES CC1(C)CC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetramethylcyclopropane
Dichte 0.72
Siedepunkt 76°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 99%