Learn More
1,1,2,2-Tetraphenylethan-1,2-Diol, TRC
Artikelnummer. 30426313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426313 5 g 5 Gramm
30415373 1 g -
30421992 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3028685G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 464-72-2
Summenformel C26H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 366.45
Synonym 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethandiol, 1,1,2,2-Tetraphenylethylene Glycol, Benzophenone Pinacol, Benzopinacone, Benzpinacol, Benzpinacone, NSC 120377, NSC 1973, Tetraphenyl-1,2-ethanediol, Tetraphenylethylene Glycol, alpha,alpha'-Bibenzhydrol
IUPAC-Name 1,1,2,2-tetraphenylethan-1,2-diol
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H22O2/c27-25(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)26(28,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,27-28H
Formelmasse 366.162