Learn More
1-[1-(2-Methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine |
| CAS | 936940-49-7 |
| Summenformel | C9 H20 N2 O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-6-5-11-4-2-3-9(7-10)8-11/h9H,2-8,10H2,1H3 |
| SMILES | COCCN1CCCC(CN)C1 |
| IUPAC-Name | [1-(2-Methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.268 |
| Formelmasse | 172.158 |