Learn More
1,1,2-Trichlorethan, TRC
Artikelnummer. 30457140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457140 5 g -
30451894 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7735305G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-00-5
Summenformel C2 H3 Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.4
Synonym Ethane, 1,1,2-trichloro-, 1,1,2-Trichloroethane, 1,2,2-Trichloroethane, NSC 405074, Trichloroethane, Vinyltrichloride, β-T, β-Trichloroethane
IUPAC-Name 1,1,2-Trichlorethan
SMILES ClCC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2-Trichloroethane
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
Formelmasse 131.93