Learn More
1,1,2-Trimethyl-1H-Benzo[e]indol, TRC
Artikelnummer. 30456748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456748 10 g 10 Gramm
30451374 1 g 1 Gramm
30450751 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89603010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41532-84-7
Summenformel C15H15N
Molekulargewicht (g/mol) 209.29
Synonym 2,3,3-Trimethyl-3H-benz[e]indole, 2,3,3-Trimethyl-4,5-benzo-3H-indole, 1,2-Trimethyl-[1H]-benz[e]indole, 1,1,2-Trimethylbenzo[e]indolenine, 1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
IUPAC-Name 1,1,2-Trimethylbenzo[e]indol
SMILES CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
Formelmasse 209.1204