Learn More
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10737402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
5 ml-Glasflasche
Artikelnummer. 10737402
Marke: Thermo Scientific Acros 337570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Namenshinweis 97%
CAS 1189-93-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8220g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H18O2Si3
Strukturformel Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Brechungsindex 1.3790 to 1.3820 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00039788
Menge 5 mL
Synonym 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
InChI-Schlüssel YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
IUPAC-Name [(Dimethyl-$l^{3}-silanyl)oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilizium
Molekulargewicht (g/mol) 206.463
PubChem CID 6327152
Formelmasse 208.48
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.