Learn More
1,1,3,3-Tetraethylharnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,3,3-Tetraethylurea |
| CAS | 1187-03-7 |
| Summenformel | C9H20N2O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Tetraethylcarbamide, N,N,N',N'-Tetraethylurea |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)N(CC)CC |
| IUPAC-Name | 1,1,3,3-Tetraethylharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.27 |
| Formelmasse | 172.1576 |