Learn More
1,1,3,3-Tetramethoxypropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490253 250 g 250 Gramm
11480253 1000 g 1000 Gramm
11400263 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11490253 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11418.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.26 €
    49.65 € / 250 Gramm
    Sparen 9.61 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102-52-3 | C7H16O4 | 164.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-52-3
Summenformel C7H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00008488
InChI-Schlüssel XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 66019
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethoxypropan
SMILES COC(CC(OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Dichte 0.997
Siedepunkt 182°C to 183°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.407
Menge 250 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1700020
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethoxypropane