Learn More
1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319485 1 g 1 Gramm
11329485 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11319485 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18706.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1611-57-0 | C9H17NO | 155.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1611-57-0
Summenformel C9H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.24
MDL-Nummer MFCD00209615
InChI-Schlüssel XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 407498
IUPAC-Name 2-Isocyanato-2,4,4-trimethylpentan
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Dichte 0.859
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.426
Menge 1 g
UN-Nummer UN3080
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate, tert-octyl isocyanate, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl-pentane, pentane, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, acmc-1bnst, pentane,2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, unavailable-see asdi_catno 500009647, 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate∼2,4,4-trimethyl-2-pentyl isocyanate
Formelmasse 155.24
Reinheit (%) 98%