Learn More
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10276990 500 g Glasflasche 500 Gramm
10513391 100 g Glasflasche 100 Gramm
30117284 2 kg Glasflasche 2 Kilogramm
11995591 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10276990 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221295000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-70-6
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
InChI-Schlüssel KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Schmelzpunkt -30.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 160.0°C to 162.0°C
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H13N3
Strukturformel (CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
Brechungsindex 1.4670 to 1.4690
Menge 500 g
Beilstein 04,I,335
Fieser 01,1145; 04,489; 12,477
Merck Index 15,9375
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Viskosität 0.002 Pas (20°C)
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit