Learn More
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, TRC
Artikelnummer. 17983765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983765 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3031005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
CAS 80-70-6
Summenformel C5H13N3
Menge 5 g
Synonym Guanidine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,8CI), N,N,N',N'-Tetramethylguanidine, 1,1,3,3-Tetramethylguanidine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylguanidine, NSC 148309, PC-CAT TMG, Tetramethylguanidine
InChI-Formel InChI=1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
Formelmasse 115.111