Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10722103 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10511692 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10133214 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722103 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01605CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 40288-65-1
Summenformel C9H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 243.056
InChI-Schlüssel QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 243777
IUPAC-Name 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-Bromethanon
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
Formelmasse 243.06
Reinheit (%) 97%