Learn More
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanon, 90+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10555144 10 g 10 Gramm
10190582 250 mg 250 Milligramm
10532852 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10555144 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC06005EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 54223-20-0
Summenformel C9H6BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 256.12
MDL-Nummer MFCD03659698
InChI-Schlüssel AYWGYNKWZWBMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-benzo d thiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzothiazole, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromo-ethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethan-1-one, pubchem23327, 2-bromoacetyl-1,3-benzothiazole
PubChem CID 2776256
SMILES BrCC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name 1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromethan-1-on
Formelmasse 256.12
Reinheit (%) 90%