Learn More
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanon, 90+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509932
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10190582 250 mg 250 Milligramm
10532852 1 g 1 Gramm
10555144 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10190582
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC06005CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 54223-20-0
Summenformel C9H6BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 256.12
MDL-Nummer MFCD03659698
InChI-Schlüssel AYWGYNKWZWBMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-benzo d thiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzothiazole, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromo-ethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethan-1-one, pubchem23327, 2-bromoacetyl-1,3-benzothiazole
PubChem CID 2776256
SMILES BrCC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Formelmasse 256.12
Reinheit (%) 90%