Learn More
1,1,3-Trichlor-1-propen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,3-Trichloro-1-propene |
| CAS | 2567-14-8 |
| Summenformel | C3H3Cl3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1,1,3-Trichloropropene, 1,3,3-Trichloro-2-propene, 3,3-Dichloroallyl Chloride, HCC 1240za, 1,1,3-Trichloroprop-1-ene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1H,2H2 |
| SMILES | ClC/C=C(Cl)/Cl |
| IUPAC-Name | 1,1,3-Trichlorprop-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.41 |
| Formelmasse | 143.93 |