Learn More
1,1,3-Triphenylpropargylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470298 5 g 5 Gramm
15480298 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53461.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1522-13-0 | C21H16O | 284.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1522-13-0
Summenformel C21H16O
Molekulargewicht (g/mol) 284.36
MDL-Nummer MFCD00004449
InChI-Schlüssel VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3-triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-triphenyl-2-propyn-1-ol, diphenyl phenylethynyl carbinol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl-.alpha.-phenylethynyl, triphenylprop-2-yn-1-ol, 1,1,3-triphenylpropargylalcohol, 2-propyn-1-ol, 1,1,3-triphenyl, pubchem14025, acmc-209d7i, triphenyl-1-propyne-3-ol
PubChem CID 137058
IUPAC-Name 1,1,3-Tiphenylprop-2-yn-1-ol
SMILES OC(C#CC1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 5 g
Formelmasse 284.36
Reinheit (%) 97%