Learn More
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10453171 25 g Glasflasche 25 Gramm
10279940 100 g Glasflasche 100 Gramm
10115703 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10453171 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 416950250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.90 €
    34.65 € / 25 Gramm
    Sparen 7.25 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3030-47-5
Summenformel C9H23N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.3
MDL-Nummer MFCD00014876
InChI-Schlüssel UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
IUPAC-Name N'-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8290g/mL
Siedepunkt 200°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.4415 to 1.4435
Menge 25 g
Relative Dichte 0.829
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 1.52 mPa.s (20°C)
Formelmasse 173.3
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.