Learn More
1,1'-(Azodicarbonyl)-dipiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030172
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11382839 5 g 5 Gramm
11392839 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11382839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27719.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10465-81-3 | C12H20N4O2 | 252.32 g/mol
It is used in a study of the copper-catalyzed addition of aryboronic acids to azodicarboxyl derivatives providing aryl-substituted hydrazides. It is widely used reagent for the Mitsunobu reaction. It is reactant for preparation of polyfluoroalkylated tripyrazolylmethane ligands, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylation, optically active α,α-disubstituted amino acids via Mitsunobu reaction, aza-β-lactams through [2+2] cycloaddition reactions, glycosyl disulfides, pyridine ether PPAR agonists, S-glycosyl amino acid, building blocks for combinatorial neoglycopeptide synthesis and is a histamine H3 receptor antagonists. It is a reactant for Mitsunobu inversion reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in einer Studie über die kupferkatalysierte Zugabe von Arylboronsäuren zu Azodicarbonsäure-Derivaten verwendet, die aryl-substituierte Hydrazide liefern. Es ist ein weit verbreitetes Reagenz für die Mitsunobu-Reaktion. Es ist ein Reaktant für die Herstellung von polyfluoralkylierten Tripyrazolylmethanliganden, (-)-Hygromycin A über Mitsunobu-Glykosylierung, optisch aktiven α,α-disubstituierten Aminosäuren über die Mitsunobu-Reaktion, Aza-β-Lactamen durch [2+2]-Cycloadditionsreaktionen, Glycosyldisulfiden, Pyridinether-PPAR-Agonisten, S-Glykosylaminosäure, Bausteinen für die kombinatorische Neoglykopeptid-Synthese und ist ein Histamin-H3-Rezeptorantagonist. Es ist ein Reaktant für Mitsunobu-Inversionsreaktionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10465-81-3
Summenformel C12H20N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.32
MDL-Nummer MFCD00010111
InChI-Schlüssel OQJBFFCUFALWQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-azodicarbonyl-dipiperidine, 1,1-azodicarbonyl dipiperidine, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine, addp, diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone, azodicarboxylic acid dipiperidine, ne-n-piperidine-1-carbonylimino piperidine-1-carboxamide, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine addp, piperidyl piperidylcarbonyl diazenyl ketone, e-diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone
PubChem CID 5702657
IUPAC-Name (NE)-N-(Piperidin-1-Carbonylimino)Piperidin-1-Carboxamid
SMILES O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Schmelzpunkt 133°C to 136°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 252.32
Reinheit (%) 97%