Learn More
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine |
| CAS | 10465-81-3 |
| Summenformel | C12H20N4O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2 |
| SMILES | O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-Name | N-(Piperidin-1-Carbonylimino)piperidin-1-Carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 252.31 |
| Formelmasse | 252.1586 |