Learn More
1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-brom-1-ethanon, +95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 239.07 |
| Reinheit (%) | 95% |