Learn More
1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-brom-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10461893 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10568643 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10081334 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10461893 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24805DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1131-87-9
Summenformel C10H7BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 255.13
MDL-Nummer MFCD07368508
InChI-Schlüssel NTQPGUCRHJHYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetylbenzo b thiophene, 5-bromoacetyl-benzo b thiophene, 5-bromoacetyl benzo b thiophene, ethanone,1-benzo b thien-5-yl-2-bromo, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one
PubChem CID 7060546
IUPAC-Name 1-(1-benzothiophen-5-yl)-2-bromoethan-1-one
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 255.13
Reinheit (%) 97%