Learn More
(+/-)-1,1'-Bi(2-naphthol), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439123
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439123 5 g 5 Gramm
11449123 25 g 25 Gramm
11459123 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11439123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11182.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 602-09-5 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
(±)-1,1'-Bi(2-naphthol) acts as chiral separation agents. It is widely used in chiral liquid crystal,medicines,spices etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-1,1′-Bi(2-naphthol) fungiert als chirales Trennmittel. Es wird häufig in chiralen Flüssigkristallen, Arzneimitteln, Gewürzen usw. verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan (50 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Gekühlt (2 -8 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 602-09-5
Summenformel C20H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 286.33
MDL-Nummer MFCD00004068
InChI-Schlüssel PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-1,1'-Bi (2-naphthol)
Schmelzpunkt 215°C to 218°C
Dichte 1.301
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 997518
Merck Index 14,1226
Löslichkeitsinformationen Soluble in dioxane (50mg/mL). Insoluble in water.
Formelmasse 286.33
Reinheit (%) 99%