Learn More
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen, TRC
Artikelnummer. 30337938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337938 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB43035050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
CAS 12150-46-8
Summenformel C34H28FeP2
Menge 50 g
Synonym Cyclopentadienyldiphenylphosphine, 1,1'-Ferrocendiylbis(diphenylphosphine), dppf
InChI-Formel InChI=1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
SMILES [Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-Name Cyclopentyl(diphenyl)phosphan;Eisen
Molekulargewicht (g/mol) 554.38
Formelmasse 554.1016