Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan, TRC
Artikelnummer. 30338757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338757 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338757 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB44505025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS 39590-81-3
Summenformel C5H10O2
Menge 25 g
Synonym 1,1-Cyclopropanedimethanol, 1,1-Di(hydroxymethyl)cyclopropane, 2,2-(1,2-Ethylene)-1,3-propanediol, Cyclopropane-1,1-bis(methanol)
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
SMILES OCC1(CO)CC1
IUPAC-Name [1 -(Hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
Formelmasse 102.0681