Learn More
1,1-Bis(methylthio)-2-Nitroethylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409373 5 g 5 Gramm
11419373 25 g 25 Gramm
11429373 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11789.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.225 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13623-94-4
Summenformel C4H7NO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 165.225
MDL-Nummer MFCD00010443
InChI-Schlüssel NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
IUPAC-Name 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethen
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Bis (methylthio)-2-nitroethylene
Schmelzpunkt 124°C to 127°C
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
Beilstein 1524538
Formelmasse 165.23
Reinheit (%) 99%