Learn More
1,1-Bis(Methylthio)-2-Nitroethylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10388780 5 g Glasflasche 5 Gramm
10539833 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388780 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305690050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13623-94-4
Summenformel C4H7NO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 165.24
MDL-Nummer MFCD00010443
InChI-Schlüssel NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
IUPAC-Name 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethen
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NCH=C(SCH3)2
Menge 5 g
Formelmasse 165.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver