Learn More
1,1-Bis(p-isobutylphenyl)ethan, TRC
Artikelnummer. 30344866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344866 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344866 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4488751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
CAS 102120-87-6
Summenformel C22 H30
Menge 1 g
Synonym 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2
IUPAC-Name 1-(2-Methylpropyl)-4-[1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethyl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 294.47
Formelmasse 294.2348