Learn More
1-(1-Boc-3-azetidinyl)-pyrrolidin, 94 %, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15403617
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge unitSize
15403617 250 mg 250 Milligramm
11406210 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15403617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27111.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1019008-21-9
Summenformel C12H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.32
MDL-Nummer MFCD09860616
InChI-Schlüssel YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
PubChem CID 42553000
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Pyrrolidin-1-ylazetidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
Specifica
Chemischer Name oder Material 1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Brechungsindex 1.478
Menge 250 mg
Formelmasse 226.32
Reinheit (%) 94%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.