Learn More
1-(1-Boc-3-azetidinyl)-pyrrolidin, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029627
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15403617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27111.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1019008-21-9
Summenformel C12H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.32
MDL-Nummer MFCD09860616
InChI-Schlüssel YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
PubChem CID 42553000
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Pyrrolidin-1-ylazetidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Brechungsindex 1.478
Menge 250 mg
Formelmasse 226.32
Reinheit (%) 94%