Learn More
1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10280100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10280100 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10280100 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00094DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidine
CAS 1019008-21-9
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H22N2O2
Menge 1 g
Synonym 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
InChI-Schlüssel YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Pyrrolidin-1-ylazetidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 226.32
PubChem CID 42553000
Formelmasse 226.32
Reinheit (%) 95%