Learn More
1,1'-Carbonyldiimidazol (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30363490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363490 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30363490 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17700510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Carbonyldiimidazole
CAS 530-62-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7H6N4O
Menge 10 g
Synonym Di-1H-imidazol-1-yl-methanone, 1,1'-Carbonylbisimidazole, Bis(imidazol-1-yl) Ketone, Bis(imidazol-1-yl)methanone, Diimidazol-1-yl Ketone, N,N-Carbonyldiimidazole, N,N'-Carbonylbis(imidazole), N,N'-Carbonyldiimidazole, NSC 67203, CDI
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
SMILES O=C(N1C=NC=C1)N2C=NC=C2
IUPAC-Name Di(Imidazol-1-yl)Methanon
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
Formelmasse 162.0542
Reinheit (%) >95