Learn More
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17790629 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17790629 25 g 25 Gramm
17780629 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17790629 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 358130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Alpha-Vektor CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE
Chemischer Name oder Material 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
CAS 1010-26-0
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Farbe Orange bis Weiß
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10 H14 O3
MDL-Nummer 00040292
Menge 25 g
Synonym 3-Oxaspiro[5.5 ]undecane-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle