Learn More
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11360004 5 g 5 Gramm
11370004 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360004 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00335.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2981-10-4
MDL-Nummer MFCD00014643
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Siedepunkt 120°C to 122°C (16 mmHg)
Summenformel C8H22N2O2
Brechungsindex 1.514
Menge 5 g
Beilstein 113990
Synonym di 3-aminopropoxy ethane, 1-propanamine, 3,3'-1,2-ethanediylbis oxy bis, 1,2-bis 3-aminopropoxy ethane, 3,3'-ethane-1,2-diylbis oxy bis propan-1-amine, 3,3'-ethylenedioxy bispropylamine, 3,3'-ethylenedioxybis propylamine, propylamine, 3,3'-ethylenedioxy bis, ethylene glycol bis 3-aminopropyl ether, 1,10-diamino-4,7-dioxadecane, 3-2-3-aminopropoxy ethoxy propan-1-amine
InChI-Schlüssel POTQBGGWSWSMCX-UHFFFAOYSA-P
SMILES C(CN)COCCOCCCN
IUPAC-Name 3-[2 -(3 -Aminopropoxy)ethoxy]propan-1 -amine
Molekulargewicht (g/mol) 178.28
PubChem CID 76342
Formelmasse 165.28
Reinheit (%) 97%