missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1-Cyclopentandiassigsäureanhydrid, TRC

Artikelnummer. 30365651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365651 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30365651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98966525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride
CAS 5662-95-3
Summenformel C9H12O3
Menge 25 g
Synonym 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
SMILES O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC-Name 8-Oxaspiro[4.5]decan-7,9-dion
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Formelmasse 168.08
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.