Learn More
1,1-Cyclopentandiassigsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30350702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350702 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9896651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride
CAS 5662-95-3
Summenformel C9H12O3
Menge 1 g
Synonym 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
SMILES O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC-Name 8-Oxaspiro[4.5]decan-7,9-dion
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Formelmasse 168.08